Fontos dokumentumok
722081
2,5-Furandicarboxylic acid
97%
Szinonimák:
Dehydromucic acid, FDCA
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
97%
Forma
powder
mp
>300 °C
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccc(o1)C(O)=O
InChI
1S/C6H4O5/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CHTHALBTIRVDBM-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Applications of FDCA in the synthesis of several metal-organic frameworks (MOFs) have also been reported.
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)