Fontos dokumentumok
454818
Diheptyl phthalate
97%
Szinonimák:
Phthalic acid diheptyl ester
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.485 (lit.)
bp
195 °C/0.04 mmHg (lit.)
sűrűség
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCC
InChI
1S/C22H34O4/c1-3-5-7-9-13-17-25-21(23)19-15-11-12-16-20(19)22(24)26-18-14-10-8-6-4-2/h11-12,15-16H,3-10,13-14,17-18H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JQCXWCOOWVGKMT-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?