Fontos dokumentumok
C105805
Cyclohexanemethanol
ReagentPlus®, ≥99%
Szinonimák:
(Hydroxymethyl)cyclohexane, Cyclohexyl methanol, Hexahydrobenzyl alcohol, NSC 5288
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.465 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
sűrűség
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCC1CCCCC1
InChI
1S/C7H14O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7-8H,1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VSSAZBXXNIABDN-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
170.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
77 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)