Merck
B5907
Sigma-Aldrich
Benzoyl peroxide blend with dicyclohexyl phthalate
suitable for use as a catalyst for electron microscopy. Modified to render it safe in transit.
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H10O4
Molekulatömeg:
242.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Forma:
powder
Minőségi szint
Forma
powder
tartalmaz
50% dicyclohexyl phthalate as stabilizer
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
kiszerelés
vial of 9.9 g
mp
54 °C
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(OOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
Kapcsolódás
Formulated specifically for use with Histocryl and LR white acrylic resins.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. D - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Laszlo Prokai et al.
Science translational medicine, 7(297), 297ra113-297ra113 (2015-07-24)
Many neurological and psychiatric maladies originate from the deprivation of the human brain from estrogens. However, current hormone therapies cannot be used safely to treat these conditions commonly associated with menopause because of detrimental side effects in the periphery. The
Megan E Oest et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 33(3), 334-342 (2014-11-20)
Late-onset fragility fractures are a common complication following radiotherapy for metastatic disease and soft tissue sarcomas. Using a murine hindlimb focal irradiation model (RTx), we quantified time-dependent changes in osteoclasts and mineral apposition rate (MAR). Mice received either a single
Meital Bloch et al.
International journal of pharmaceutics, 478(2), 504-516 (2014-12-02)
To increase colonoscopy capability to discriminate benign from malignant polyps, we suggest combining two imaging approaches based on targeted polymeric platforms. Water-soluble cationized polyacrylamide (CPAA) was tagged with the near infrared (NIR) dye IR-783-S-Ph-COOH to form Flu-CPAA. The recognition peptide
Ahmed M Debela et al.
Biosensors & bioelectronics, 71, 25-29 (2015-04-17)
An alternative strategy for surface tethering of DNA probes, where highly reactive glassy carbon (GC) substrates are prepared via electrochemical hydrogenation and electrochemical/chemical chlorination is reported. Thiolated DNA probes and alkanethiols were stably immobilised on the halogenated carbon, with electrochemical
David K Dempsey et al.
Macromolecular materials and engineering, 299(12), 1455-1464 (2015-01-21)
Current synthetic vascular grafts have poor patency rates in small diameter applications (<6 mm) due to intimal hyperplasia arising from a compliance mismatch between the graft and native vasculature. Enormous efforts have focused on improving biomechanical properties; however, polymeric grafts