Merck
215139
Sigma-Aldrich
Pyridine trifluoroacetate
98%
Szinonimák:
Trifluoroacetic acid pyridine salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H6F3NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
193.12
Beilstein:
3735993
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
chunks
mp
83-86 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 5%, clear, colorless
funkcionális csoport
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
c1ccncc1.OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5N.C2HF3O2/c1-2-4-6-5-3-1;3-2(4,5)1(6)7/h1-5H;(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NRTYMEPCRDJMPZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pyridine trifluoroacetate forms reversed micelles with alkylammonium carboxylates in benzene.
Alkalmazás
  • On-tissue chemical oxidation followed by derivatization for mass spectrometry imaging: Investigates a technique for enhancing mass spectrometry imaging of hydroxyl-containing biomolecules using pyridine trifluoroacetate, which could be useful in bioanalytical applications (Wang et al., 2023).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Osmotic and activity coefficients of some pyridine complexes with halogenoacetic acids in benzene at 25?C.
Dega-Szapran Z and Szafran M.
Journal of Molecular Liquids, 25(2), 109-113 (1983)