Fontos dokumentumok
341347
Bis(diisopropylamino)chlorophosphine
≥95.0%
Szinonimák:
Chlorobis(N,N-diisopropyl)phosphoramidite, Chlorobis(N,N-diisopropylamino)phosphine, Tetraisopropylphosphorodiamidous chloride
Teszt
≥95.0%
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
100-104 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
CC(C)N(C(C)C)P(Cl)N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C12H28ClN2P/c1-9(2)14(10(3)4)16(13)15(11(5)6)12(7)8/h9-12H,1-8H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FEHUTHGOLLQBNW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
It is also can be used to synthesize:
- acyclic N-phosphonio imine catalyst for selective epoxidations
- boryl-substituted methylenephosphonium derivatives
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?