Merck
454494
Sigma-Aldrich
tert-Butyl tetraisopropylphosphorodiamidite
95%
Szinonimák:
1,1-Dimethylethyl N,N,N′,N′-tetrakis(1-methylethyl)phosphorodiamidite
About This Item
Lineáris képlet:
[[(CH3)2CH]2N]2POC(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
304.45
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
solid
mp
67-74 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)N(C(C)C)P(OC(C)(C)C)N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C16H37N2OP/c1-12(2)17(13(3)4)20(19-16(9,10)11)18(14(5)6)15(7)8/h12-15H,1-11H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PSFUFSJCFKUIIG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Tert-butyl tetraisopropylphosphorodiamidite is an effective ligand for palladium-catalyzed Buchwald–Hartwig amination of aryl- and heteroaryl chlorides and bromides widely used in the synthesis of industrially significant aryl- and heteroarylamines due to its accessibility and air-stability.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Palladium-Catalysed Amination of Aryl- and Heteroaryl Halides Using tert-Butyl Tetraisopropylphosphorodiamidite as an Easily Accessible and Air-Stable Ligand
Roiban GD, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2014, 2070-2076 (2014)
Palladium-Catalysed Amination of Aryl-and Heteroaryl Halides Using tert-Butyl Tetraisopropylphosphorodiamidite as an Easily Accessible and Air-Stable Ligand.
Roiban G-D, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 10, 2070-2076 (2014)
Stéphane Dumas et al.
Investigative radiology, 45(10), 600-612 (2010-09-03)
The donor atoms that bind to gadolinium in contrast agents influence inner-sphere water exchange and electronic relaxation, both of which determine observed relaxivity. The effect of these molecular parameters on relaxivity is greatest when the contrast agent is protein bound.