Fontos dokumentumok
ALD00604
(+)-PSI Reagent
95%
Szinonimák:
(+)-Ψ, (2R,3aR,6S,7aR)-3a-Methyl-2-((perfluorophenyl)thio)-6-(prop-1-en-2-yl)hexahydrobenzo[d][1,3,2]oxathiaphosphole 2-sulfide, Phosphorus-Sulfur Incorporation Reagent
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
95%
Forma
powder or crystals
mp
102-107 °C
SMILES string
Fc1c(c(c(c(c1F)F)S[P]2(=S)S[C@]3([C@H](O2)C[C@H](CC3)C(=C)C)C)F)F
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YPYCUYPOHPPYAS-DWBMIXFYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
The PSI Reagents open access to thiophosphate-based nucleotide molecules with therapeutic promise as demonstrated by the Baran lab in the preparation of pure stereoisomers of cyclic dinucleotides (CDNs) and antisense oligonucleotides (ASOs).
Learn more about PI and PSI reagents
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
PI and PSI reagents are a platform of phosphate-based reagents for phosphorylation and phosphothiolation of nucleotides and peptides developed by the Baran lab.