Merck
303127
Sigma-Aldrich
Triton X-405, reduced
reduced
Szinonimák:
Polyoxyethylene (40) isooctylcyclohexyl ether
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C94H188O41
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1974.47
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
mp
48-50 °C (lit.)
SMILES string
O(CCOCCOCCOCCO)CCOCCOCCOc1ccc(cc1)C(CC(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
G E Tiller et al.
Analytical biochemistry, 141(1), 262-266 (1984-08-15)
The ultraviolet-light absorption and fluorescence of Triton X-100 were virtually eliminated by hydrogenation to its reduced cyclohexyl analog, RTX-100. The critical micelle concentration of RTX-100 was 12% higher than that of Triton X-100. RTX-100 and Triton X-100 were quite similar
J Fernandez et al.
Analytical biochemistry, 201(2), 255-264 (1992-03-01)
A procedure for the generation and isolation of internal peptide fragments for less than 10 micrograms of protein bound to either polyvinylidene difluoride (PVDF) or nitrocellulose membranes after electrophoretic transfer from sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gels (SDS-PAGE) is presented. This technique