Fontos dokumentumok
A9396
Adenosine 2′-monophosphate
from yeast
Szinonimák:
Adenosine 2′-monophosphoric acid, phosphoadenosine, 2′-AMP, 2′-Adenylic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
yeast
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
oldhatóság
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC1=NC=NC2=C1N=CN2[C@H]3[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3.[H]O[H].NC4=NC=NC5=C4N=CN5[C@H]6[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@@H](CO)O6
InChI
1S/C10H14N5O7P/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(22-23(18,19)20)6(17)4(1-16)21-10/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QDFHPFSBQFLLSW-KQYNXXCUSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)