Fontos dokumentumok
20159
n-Butyllithium solution
2.7 M in heptane
Szinonimák:
n-BuLi, Butyl lithium, Butyllithium solution, Lithium-1-butanide
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life
koncentráció
2.7 M in heptane
szín
yellow
sűrűség
0.71 g/mL at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Vigyázat
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?