Merck
689327
Sigma-Aldrich
Titration solution for quantitative analysis of butyllithium
2-propanol solution in toluene with 0.2% 1,10-phenanthroline
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H8N2
Molekulatömeg:
180.21
UNSPSC kód:
12352103
A(z) 689327 termékkel kapcsolatban érdeklődjön a Merck helyi irodájában vagy kereskedőjénél. Lépjen kapcsolatba a szaktanácsadással
Forma
liquid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
2-propanol, 1.0 M
szennyeződések
≤0.04% water
Alkalmazás
2-propanol solution in toluene with 0.2% 1,10-phenanthroline can be used as a titration solution to obtain the accurate concentration of the butyllithium reagent in the solution.[1]
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
41.0 °F
Lobbanási pont (C)
5 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
?-and ??-Lithiation-Electrophile Trapping of N-Thiopivaloyl and N-tert-Butoxythiocarbonyl ?-Substituted Azetidines: Rationalization of the Regiodivergence Using NMR and Computation
Jackson KE, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 80, 9838-9846 (2015)