Merck
669296
Sigma-Aldrich
3-Hexyn-2-ol
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H10O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
98.14
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.447
sűrűség
0.909 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CCC#CC(C)O
InChI
1S/C6H10O/c1-3-4-5-6(2)7/h6-7H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IFCAMPHNVKBSTF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
127.9 °F
Lobbanási pont (C)
53.3 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)