Merck
900523
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N chloride
5 atom % 15N
Szinonimák:
15N Labeled ammonium chloride
About This Item
Lineáris képlet:
15NH4Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
54.48
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352102
izotóptisztaság
5 atom % 15N
Forma
crystals
molekulatömeg
53.54 by atom % calculation (5 atom % 15N)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
alkalmazás(ok)
agriculture
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[15NH4+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLXLAEXVIDQMFP-IEOVAKBOSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)