Merck
296074
Sigma-Aldrich
Lithium diethylamide
≥95%
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5)2NLi
CAS-szám:
Molekulatömeg:
79.07
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
solid
funkcionális csoport
amine
SMILES string
[Li]N(CC)CC
InChI
1S/C4H10N.Li/c1-3-5-4-2;/h3-4H2,1-2H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AHNJTQYTRPXLLG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)