Merck
86460
Sigma-Aldrich
White spirit
~17% aromatics basis
Szinonimák:
Mineral Spirit
About This Item
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.22
bp:
150-200 °C
Minőségi szint
Forma
liquid
koncentráció
~17% (aromatics)
törésmutató
n20/D 1.437
bp
150-200 °C
sűrűség
0.78 g/mL at 20 °C
Alkalmazás
White spirit is generally used:
  • As a solvent for the extraction of oil-bituminous rock organic components from mineral.
  • As a component in the mixture of organic liquids to clean the coal samples by float/sink gravity separations.
White spirit with ~17% aromatics basis can be used as a solvent in the synthesis of alkyd resin from camelina oil.
Egyéb megjegyzések
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
>86.0 °F - (External MSDS)
Lobbanási pont (C)
> 30 °C - (External MSDS)
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Solvent exposure in construction and maintenance painting.
Riala R, et al.
Forensic Science International, 267, 263-266 (1984)
Synthesis and characterization of alkyd resins based on Camelina sativa oil and polyglycerol.
Nosal H, et al.
Progress in Organic Coatings, 86(1), 59-70 (2015)
Towards chemical profiling of ignitable liquids with comprehensive two-dimensional gas chromatography: Exploring forensic application to neat white spirits.
Sampat AAS, et al.
Forensic Science International, 267, 183-195 (2016)
Effects of organic liquids on coking properties of a higher-inert Western Canadian coal.
Holuszko ME, et al.
Fuel Processing Technology, 155(1), 225-231 (2017)
Investigation of a Mechanism for Extraction of Organic Components of a Mineral Part from Imankara Field Oil-Bituminous Rocks by Ultrasonic Treatment Method in the Presence of Surfactants and Flocculants.
Beysenbayev OK and Esirkepova M
Orient. J. Chem., 34(1), 482-492 (2018)