Merck
130036
Sigma-Aldrich
N-Methyl-4-piperidone
97%
Szinonimák:
1-Methyl-4-piperidinone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H11NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
113.16
Beilstein:
106924
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
szab. megfelelőség
suitable for FDA C-010.02
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
sűrűség
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C6H11NO/c1-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HUUPVABNAQUEJW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
N-Methyl-4-piperidone can be used as a reactant to prepare:
  • Spiropiperidine rings by reacting with malononitrile and electrophiles or Michael acceptors.
  • (3E,5E)-1-Methyl-3,5-bis(phenylmethylene)-4-piperidinone by reacting with benzaldehyde via Michael addition, followed by intramolecular O-cyclization/elimination sequential reactions.
  • N,N′-Dimethylbispidinone by utilizing a double Mannich condensation method.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
136.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
58 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Novel route to spiropiperidines using N-methyl-4-piperidone, malononitrile and electrophiles
Lakshmi NV, et al.
Tetrahedron Letters, 53, 1282-1286 (2012)
Analogs of sparteine. I. Reexamination of the reaction of N-methyl-4-piperidone with formaldehyde and methylamine. Revised synthesis of N, N'-dimethylbispidinone
Smissman EE, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 40, 251-252 (1975)
A facile tandem Michael addition/O-cyclization/elimination route to novel chromeno [3, 2-c] pyridines
Sumesh RV, et al.
Molecular Diversity, 19, 233-249 (2015)
Analogs of sparteine. I. A reexamination of the reaction of n-methyl-4-piperidone with formaldehyde and methylamine. A revised synthesis of n,n'-dimethylbispidinone.
E E Smissman et al.
The Journal of organic chemistry, 40(2), 251-252 (1975-01-24)
Bin-Rong Yao et al.
European journal of medicinal chemistry, 167, 187-199 (2019-02-17)
To get new anti-hepatoma agents with anti-inflammatory activity and hypotoxicity, a series of dissymmetric pyridyl-substituted 3,5-bis(arylidene)-4-piperidones (BAPs, 25-82) were designed and synthesized. Many of them exhibited potential anti-hepatoma properties against human hepatocellular carcinoma cell lines (HepG2, QGY-7703, SMMC-7721) and hypotoxicity