Fontos dokumentumok
175366
Stearic acid
reagent grade, 95%
Szinonimák:
STA, 1-Heptadecanecarboxylic acid, C18:0, Cetylacetic acid, NSC 25956, NSC 261168, Octadecanoic acid, Stearophanic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 173.7 °C)
Teszt
95%
form
powder or flakes
bp
361 °C (lit.)
mp
67-72 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Conversion of SA with >98% selectivity to deoxygenated C17 products by employing carbon supported palladium catalyst has been reported. It is a promising phase change material (PCM) due to its non-toxicity and convenient melting temperature. Also, it exhibits almost negligible supercooling while undergoing phase change.
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
392.0 °F - Cleveland open cup
Lobbanási pont (C)
200 °C - Cleveland open cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)