Merck
274089
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzoxazole
99%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H4ClNO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
153.57
Beilstein:
115982
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.566 (lit.)
bp
201-202 °C (lit.)
mp
7 °C (lit.)
sűrűség
1.345 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
Clc1nc2ccccc2o1
InChI
1S/C7H4ClNO/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BBVQDWDBTWSGHQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Chlorobenzoxazole was used in the synthesis of 2-(2-naphthylamino)benzoxazole via reaction with 2-amino-1-naphthalenesulfonic acid.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
185.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
85 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Reaction of 2-chlorobenzoxazole with anthranilic acids and 2-amino-1-naphthalenesulfonic acid.
J Sam et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 57(8), 1445-1446 (1968-08-01)