Merck
289191
Sigma-Aldrich
Lutetium (III) oxide
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Cassiopeium oxide
About This Item
Lineáris képlet:
Lu2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
397.93
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: lutetium
sűrűség
9.42 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[Lu]O[Lu]=O
InChI
1S/2Lu.3O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MPARYNQUYZOBJM-UHFFFAOYSA-N
Tulajdonságok és előnyök
A new AB2O4 phase, LuPd2O4, with potential uses in superconducting material as well as being of goechemical importance, was formed at elevated pressure and temperature from Lu2O3 and PdO in the presence of potassium chlorate.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Chen, B-H.; Walker, D.
Chemistry of Materials, 9, 1700-1700 (1997)
Cikkek
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.