Fontos dokumentumok
228656
Neodymium(III) oxide
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Neodymia, Neodymium oxide, Neodymium sesquioxide
Teszt
99.9% trace metals basis
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: neodymium
sűrűség
7.24 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
O=[Nd]O[Nd]=O
InChI
1S/2Nd.3O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HBPPDPSYLUIKHU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Role of rare-earth oxides, conjugated with [Formula: see text], in the enhancement of power conversion efficiency of dye sensitized solar cells (DSSCs).: The paper investigates how Neodymium(III) oxide, among other rare-earth oxides, contributes to improving the power conversion efficiency in dye-sensitized solar cells, highlighting its potential in renewable energy technologies. (Sharma et al., 2023).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.