Merck
205176
Sigma-Aldrich
Praseodymium(III,IV) oxide
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Praseodymium oxide
About This Item
Lineáris képlet:
Pr6O11
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1021.44
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: praseodymium
sűrűség
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[Pr]=O.O=[Pr]=O.O=[Pr]=O.O=[Pr]=O.O=[Pr]O[Pr]=O
InChI
1S/11O.6Pr
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AICMLAQRDYRMRP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Used in the solid state synthesis of a remarkable ternary, reduced molybdenum oxide, Pr4Mo9O18, whose structure contains previously unknown Mo7, Mo13and Mo19 clusters. The new cluster product is a small band gap semiconductor.
Tulajdonságok és előnyök
Used in the solid state synthesis of a remarkable ternary, reduced molybdenum oxide, Pr4Mo9O18, whose structure contains previously unknown Mo7, Mo13and Mo19 clusters. The new cluster product is a small band gap semiconductor.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Tortelier, J.; Gougeon, P.
Inorganic Chemistry, 37, 6229-6229 (1998)
Cikkek
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.