Fontos dokumentumok
203254
Europium(III) chloride hexahydrate
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Europium trichloride hexahydrate, Europium(3+) chloride hexahydrate
Teszt
99.99% trace metals basis
form
crystals and lumps
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: europium
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
sűrűség
4.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Eu](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Eu.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AWDWVTKHJOZOBQ-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.