Merck
276820
Sigma-Aldrich
Phosphorus tribromide solution
1.0 M in methylene chloride
About This Item
Lineáris képlet:
PBr3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
270.69
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
1.0 M in methylene chloride
sűrűség
1.488 g/mL at 25 °C
SMILES string
BrP(Br)Br
InChI
1S/Br3P/c1-4(2)3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Andrey S Mereshchenko et al.
Nature chemistry, 7(7), 562-568 (2015-06-24)
'Roaming' is a new and unusual class of reaction mechanism that has recently been discovered in unimolecular dissociation reactions of isolated molecules in the gas phase. It is characterized by frustrated bond cleavage, after which the two incipient fragments 'roam'