Fontos dokumentumok
287830
Tri(p-tolyl)phosphine
98%
Szinonimák:
TPTP
Teszt
98%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp
144-148 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
Cc1ccc(cc1)P(c2ccc(C)cc2)c3ccc(C)cc3
InChI
1S/C21H21P/c1-16-4-10-19(11-5-16)22(20-12-6-17(2)7-13-20)21-14-8-18(3)9-15-21/h4-15H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WXAZIUYTQHYBFW-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.