Merck
287776
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-(+)-N-Methylephedrine
99%
Szinonimák:
(+)-(1S,2R)-2-Dimethylamino-1-phenylpropanol, (+)-N-Methylephedrine
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH(OH)CH(CH3)N(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
179.26
Beilstein:
3198945
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D +29°, c = 5 in methanol
mp
87-90 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
hydroxyl
phenyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@H]([C@@H](O)c1ccccc1)N(C)C
InChI
1S/C11H17NO/c1-9(12(2)3)11(13)10-7-5-4-6-8-10/h4-9,11,13H,1-3H3/t9-,11-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FMCGSUUBYTWNDP-MWLCHTKSSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)