Fontos dokumentumok
134910
(1R,2S)-(−)-Ephedrine
98%
Szinonimák:
(−)-Ephedrine, (1R,2S)-(−)-α-(1-Methylaminoethyl)benzyl alcohol, (1R,2S)-(−)-2-Methylamino-1-phenyl-1-propanol, L-α-(1-Methylaminoethyl)benzyl alcohol
Teszt
98%
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]21/D −41°, c = 5 in 1 M HCl
bp
255 °C (lit.)
mp
37-39 °C (lit.)
sűrűség
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
hydroxyl
phenyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN[C@@H](C)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10-12H,1-2H3/t8-,10-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWGRBVOPPLSCSI-WPRPVWTQSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
186.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
86 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.