Fontos dokumentumok
235210
(1R,2S)-(−)-N-Methylephedrine
99%
Szinonimák:
(−)-(1R,2S)-2-Dimethylamino-1-phenylpropanol, (−)-N-Methylephedrine, [R-(R*,S*)]-α-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzenemethanol
Teszt
99%
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]21/D −29.2°, c = 5 in methanol
mp
86-88 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
hydroxyl
phenyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]([C@H](O)c1ccccc1)N(C)C
InChI
1S/C11H17NO/c1-9(12(2)3)11(13)10-7-5-4-6-8-10/h4-9,11,13H,1-3H3/t9-,11-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FMCGSUUBYTWNDP-ONGXEEELSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?