Merck
862231
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-(−)-Ephedrine hydrochloride
99%
Szinonimák:
(1R,2S)-(−)-Ephedrine hydrochloride, (1R,2S)-α-[1-(Methylamino)ethyl]benzyl alcohol hydrochloride, (1R,2S)-(−)-2-Methylamino-1-phenyl-1-propanol hydrochloride
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH[CH(NHCH3)CH3]OH · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
201.69
Beilstein:
3630391
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
crystals
optikai aktivitás
[α]20/D −34°, c = 4 in H2O
mp
216-220 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
hydroxyl
phenyl
SMILES string
Cl.CN[C@@H](C)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10-12H,1-2H3;1H/t8-,10-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BALXUFOVQVENIU-GNAZCLTHSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tianmin Shu et al.
Journal of forensic sciences, 64(5), 1482-1485 (2019-03-06)
Ephedrine (EPH) and pseudoephedrine (PSE) were studied by micro-Raman spectroscopy and UV resonance Raman spectroscopy excited at 785 and 360 nm, respectively. Raman bands at approximately 245 and 410 cm-1 for ephedrine have apparent differences from the same bands at