Fontos dokumentumok
317500
(1S,2R)-(+)-Norephedrine
98%
Szinonimák:
(1S,2R)-2-Amino-1-phenyl-1-propanol, erythro-α-(1-aminoethyl)benzyl alcohol, D-(+)-Norephedrine, Phenylpropanolamine
Teszt
98%
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D +40°, c = 7 in 1 M HCl
mp
51-54 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
hydroxyl
phenyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](N)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9,11H,10H2,1H3/t7-,9-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DLNKOYKMWOXYQA-VXNVDRBHSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?