Fontos dokumentumok
O504
Octacosane
99%
Szinonimák:
n-Octacosane
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
13.6 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99%
Forma
powder
bp
278 °C/15 mmHg (lit.)
mp
57-64 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C28H58/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-28H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZYURHZPYMFLWSH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
440.6 °F
Lobbanási pont (C)
227 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane