Merck
51559
Supelco
Heptacosane
analytical standard
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)25CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
380.73
Beilstein:
1706242
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
270 °C/15 mmHg (lit.)
mp
58-60 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
petroleum
Formátum
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C27H56/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-27H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJQWYEJQWHSSCJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
248.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
120 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Christian Zorzetto et al.
Fitoterapia, 100, 95-109 (2014-12-03)
In the present work we carried out a phytochemical and biological investigation on three Hypericum species, i.e. Hypericum reflexum, Hypericum canariense and Hypericum grandifolium, from the Canary Islands where they are traditionally used as diuretic, wound healing, vermifuge, sedative and