Fontos dokumentumok
859885
(Z)-9-Tricosene
97%
Szinonimák:
cis-9-Tricosene, Muscalure
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.453 (lit.)
bp
300 °C (lit.)
sűrűség
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C23H46/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17,19H,3-16,18,20-23H2,1-2H3/b19-17-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IGOWHGRNPLFNDJ-ZPHPHTNESA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?