Merck
284785
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid
98%
Szinonimák:
Naproxen, (S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OC10H6CH(CH3)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
230.26
Beilstein:
3591068
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
optikai aktivitás
[α]25/D +66°, c = 1 in chloroform
mp
152-154 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CMWTZPSULFXXJA-VIFPVBQESA-N
Általános leírás
(S)-(+)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid is a nonsteroidal anti-inflammatory molecule (NSAID). The (S)-enantiomer is 30 times more active than the (R)-enantiomer.
Alkalmazás
(S)-(+)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid can be used as a chiral ligand in the synthesis of organotin (IV) carboxylate metal complexes.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Non-selective cyclooxygenase (COX-1 and COX-2) inhibitor.
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Enzymatic resolution of naproxen
Koul S, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 14(16), 2459-2465 (2003)
Development and validation of RP-HPLC methods for simultaneous estimation of naproxen and esomeprazole magnesium trihydrate in combined pharmaceutical formulation
Sojitra C and Rajput S
International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 4(Suppl 3), 533-537 (2012)
Chiral self-assembly of methyltin (IV)-naproxenates: Combining dative Sn--O bonds, secondary Sn? O interactions and C--H? O hydrogen bonding to make an inter-helical meander-shaped network and a cross-linked Z-shaped ribbon
Deak A and Tarkanyi G
Journal of Organometallic Chemistry, 691(8), 1693-1702 (2006)
Chiral organotin (IV) carboxylates complexes: Syntheses, characterization, and crystal structures with chiral (S)-(+)-6-methoxy-α-methyl-2-naphthaleneaceto acid ligand
Ma C, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 696(10), 2165-2171 (2011)
Dong Qing Zhang et al.
Chemosphere, 91(1), 14-21 (2012-12-27)
Scirpus validus was grown hydroponically and exposed to the pharmaceuticals, carbamazepine and naproxen at concentrations of 0.5-2.0 mg L(-1) for an exposure duration of up to 21 d. By the end of experiment, carbamazepine elimination from the nutrient solution reached