Fontos dokumentumok
H18801
3′-Hydroxyacetophenone
97%
Szinonimák:
1-(3-Hydroxyphenyl)ethanone, 3-Acetylphenol, 3-Hydroxyphenylethanone, m-Hydroxyacetophenone
Teszt
97%
bp
296 °C (lit.)
mp
90-95 °C (lit.)
sűrűség
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-5,10H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LUJMEECXHPYQOF-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
247.3 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
119.6 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)