Fontos dokumentumok
1457301
USP
Naproxen
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
naproxen
gyártó/kereskedő neve
USP
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
152-154 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CMWTZPSULFXXJA-VIFPVBQESA-N
Géninformáció
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Általános leírás
Alkalmazás
- Dexamethasone Compounded Oral Suspension
- Naproxen
- Naproxen Compounded Oral Suspension
- Naproxen Delayed-Release Tablets
- Naproxen Oral Suspension
- Naproxen Tablets
- Terazosin Tablets
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)