Merck
282669
Sigma-Aldrich
Lithium trifluoromethanesulfonate
96%
Szinonimák:
LiTf, Lithium triflate, Trifluoromethanesulfonic acid lithium salt
Méret kiválasztása
25 G
31 000,00 Ft
100 G
109 000,00 Ft
31 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 G
31 000,00 Ft
100 G
109 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
CF3SO3Li
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.01
Beilstein:
4301818
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
96%
Forma:
powder
31 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
powder
mp
>300 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
triflate
SMILES string
[Li+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S.Li/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MCVFFRWZNYZUIJ-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Lithium trifluoromethanesulfonate can be used:
  • As an electrolyte salt to determine the thermal stability of graphite anodes in Li-ion batteries.[1]
  • For the synthesis of solid polymer electrolytes with polyethylene oxide[2] and chitosan, having potential applications in solid state batteries.[3]
  • As a source of triflate anion (CF3SO3) to synthesize ionic liquids for further syntheses of conducting polymer electrolytes.[4]
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Solid polymer electrolytes based on polyethylene oxide and lithium trifluoro-methane sulfonate (PEO-LiCF3SO3): Ionic conductivity and dielectric relaxation.
Karan NK, et al.
Solid State Ionics, 179(19-20), 689-696 (2008)
Ion conducting behaviour of polymer electrolytes containing ionic liquids.
Singh B and Sekhon SS
Chemical Physics Letters, 414(1-3), 34-39 (2005)
The influence of lithium salt on the interfacial reactions controlling the thermal stability of graphite anodes.
Andersson AM, et al.
Electrochimica Acta, 47(12), 1885-1898 (2002)
FTIR studies of chitosan acetate based polymer electrolytes.
Osman Z and Arof AK
Electrochimica Acta, 48(8), 993-999 (2003)
Guangmin Zhou et al.
Nature communications, 6, 7760-7760 (2015-07-18)
Lithium-sulphur batteries with a high theoretical energy density are regarded as promising energy storage devices for electric vehicles and large-scale electricity storage. However, the low active material utilization, low sulphur loading and poor cycling stability restrict their practical applications. Herein