Fontos dokumentumok
205281
Lithium perchlorate
ACS reagent, ≥95.0%
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥95.0%
Forma
powder, chunks or granules
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
szennyeződések
≤0.005% insolubles
pH
6.0-7.5 (25 °C, 5%)
mp
236 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
kation nyomok
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES string
[Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MHCFAGZWMAWTNR-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- The acylation of hindered alcohols and phenols under solvent-free conditions.
- 1,4-Conjugate addition of O-silylated ketene acetals to hindered αβ,-unsaturated carbonyl system.
- The protection of amine groups as N-Boc derivatives via tert-butoxycarbonylation.
- Synthesis of α-aminophosphonates under solvent free conditions.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?