Fontos dokumentumok
471194
2-Pentanone
suitable for HPLC, 99.5%
Szinonimák:
Methyl propyl ketone
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
27 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
99.5%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
941 °F
robbanási határérték
8.2 %
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
<0.050% water
párolgási maradék
<0.0003%
törésmutató
n20/D 1.39 (lit.)
bp
101-105 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
oldhatóság
water: 72.6 g/L at 20 °C (OECD Test Guideline 105)
sűrűség
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-elnyelés
λ: 330 nm Amax: 1.00
λ: 340 nm Amax: 0.10
λ: 350 nm Amax: 0.01
λ: 370-400 nm Amax: 0.005
alkalmazás(ok)
food and beverages
SMILES string
CCCC(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
46.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
8 °C - closed cup