Merck
256919
Sigma-Aldrich
Ethylaluminum dichloride
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5AlCl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
126.95
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőznyomás
5 mmHg ( 60 °C)
Minőségi szint
Forma
solid
bp
115 °C/50 mmHg (lit.)
mp
32 °C (lit.)
sűrűség
1.207 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC[Al](Cl)Cl
InChI
1S/C2H5.Al.2ClH/c1-2;;;/h1H2,2H3;;2*1H/q;+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UAIZDWNSWGTKFZ-UHFFFAOYSA-L
Kiszerelés
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a 1/4-turn bronze ball valve with a female 1/4" NPT outlet thread (Z122661) installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove carbon steel plug that seals the outlet valve.
Compatible with the following:
For instructions please refer to technical bulletin AL-136: The Aldrich Sure/Pac Cylinder System
Egyéb megjegyzések
Storage below 30°C may cause crystallization. Moving container to a warm location should melt the solid. The warm liquid may be transferred using syringe techniques.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Product No.
Leírás
Árazás
javasolt
szeptum bemeneti adapter
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-0.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-18 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Barry B Snider et al.
The Journal of organic chemistry, 68(16), 6451-6454 (2003-08-05)
EtAlCl(2)-induced cyclization of chiral gamma,delta-unsaturated ketones 11c and 17b takes place mainly from the expected face. The selectivity is modest for 11c (60:40) in which the large substituent is a primary alkyl group and the medium substituent is a methyl