Merck
251615
Sigma-Aldrich
Ethylaluminum dichloride solution
1.0 M in hexanes
Szinonimák:
Dichloro(ethyl)alumane solution
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2AlCl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
126.95
Beilstein:
4123357
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőznyomás
5 mmHg ( 60 °C)
Minőségi szint
Forma
liquid
koncentráció
1.0 M in hexanes
sűrűség
0.729 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC[Al](Cl)Cl
InChI
1S/C2H5.Al.2ClH/c1-2;;;/h1H2,2H3;;2*1H/q;+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UAIZDWNSWGTKFZ-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Ethylaluminum dichloride is a strong Lewis acid and a proton scavenger that can be used:
  • To catalyze polymerization of isobutylene.
  • To facilitate Diels-Alder reaction of α,β-unsaturated esters.
  • To carry out Pinacol reduction rearrangements.
  • To promote Schmidt rearrangement of diketoazides in the synthesis of indolizidines and pyrroloazepinediones.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 2
Célzott szervek
Central nervous system, Nervous system
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-9.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-23 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cyclorearrangement and cycloolefination of keto-bis-sulfones. A sulfone analog of a pinacol reduction-rearrangement.
Trost B M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 114(13), 5432-5434 (1992)
Concise access to indolizidine and pyrroloazepine skeleta via intramolecular Schmidt reactions of azido 1, 3-diketones.
Lertpibulpanya D and Marsden S P
Organic & Biomolecular Chemistry, 4(18), 3498-3504 (2006)
Kinetic and Mechanistic Studies of the Polymerization of Isobutylene Catalyzed by EtAlCl2/Bis (2-chloroethyl) Ether Complex in Hexanes.
Banerjee S, et al.
Macromolecules, 48(16), 5474-5480 (2015)
Ethylaluminum Dichloride.
Snider B B.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2001)
Ethylaluminum Dichloride.
Snider B B.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2001)