Merck
W218626
Sigma-Aldrich
Butyl butyrate
greener alternative
natural, ≥98%, FCC, FG
Szinonimák:
Butanoic acid butyl ester, Butyl butanoate, Butyric acid butyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH2COO(CH2)3CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
144.21
FEMA-szám:
2186
Beilstein:
1747101
EC-szám:
Európai Tanács szám:
268c
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.042
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
green; fruity; sweet
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥98%
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.406 (lit.)
bp
164-165 °C (lit.)
sűrűség
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
környezetbarátabb alternatív kategória
Érzékszervi
green; fruity; sweet
SMILES string
CCCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-7-10-8(9)6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUPYJHCZDLZNFP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Recruitment of Hippodamia variegata by active volatiles from Glycyrrhiza uralensis and Alhagi sparsifolia plants infested with Aphis atrata.: This research explores the role of butyl butyrate as a volatile compound in attracting predatory insects to plants infested with aphids. The study provides valuable insights into plant-insect interactions and the potential use of natural volatiles in integrated pest management (Jiang et al., 2024).
Piktogramok
FlameEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
124.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
51.6 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Corjan van den Berg et al.
Biotechnology and bioengineering, 110(1), 137-142 (2012-07-27)
The recovery of 1-butanol from fermentation broth is energy-intensive since typical concentrations in fermentation broth are below 20 g L(-1). To prevent butanol inhibition and high downstream processing costs, we aimed at producing butyl esters instead of 1-butanol. It is
Andrew S French et al.
Chemical senses, 32(7), 681-688 (2007-06-15)
Sensory receptors often receive strongly dynamic, or time varying, inputs in their natural environments. Characterizing their dynamic properties requires control and measurement of the stimulus over a frequency range that equals or exceeds the receptor response. Techniques for dynamic stimulation
F Borzeix et al.
Enzyme and microbial technology, 14(10), 791-797 (1992-10-01)
The kinetics of butyl butyrate synthesis by a lipase from Mucor miehei in different types of organic media were investigated. The three systems studied were a microaqueous medium containing enzyme in suspension in hexane, a water-hexane two-phase system, and reverse
Ana I S Brígida et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 146(1-3), 173-187 (2008-04-19)
An agroindustrial residue, green coconut fiber, was evaluated as support for immobilization of Candida antarctica type B (CALB) lipase by physical adsorption. The influence of several parameters, such as contact time, amount of enzyme offered to immobilization, and pH of
Ana L Paiva et al.
Biotechnology progress, 19(3), 750-754 (2003-06-07)
This paper reports experimental work pertaining to alcoholysis between butanol and ethyl butanoate, catalyzed by an immobilized lipase in a liquid-vapor system where chemical reaction and physical separation are simultaneously carried out. The processing setup was tested for various compositions