Fontos dokumentumok
280909
(Chloromethylene)dimethyliminium chloride
95%
Szinonimák:
(Chlormethylene)dimethylammonium chloride, Arnold′s reagent, Dimethylchloroformiminium chloride, Vilsmeier reagent
Teszt
95%
form
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
szennyeződések
<5% DMF
mp
132 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
amine
chloro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Cl-].C\[N+](C)=C\Cl
InChI
1S/C3H7ClN.ClH/c1-5(2)3-4;/h3H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QQVDYSUDFZZPSU-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- β-Lactams vis the Staudinger reaction
- N-vinyl substituted indoles via cross coupling of NH-indoles with vinyl bromides
- Multi ring-fused 2-pyridone-based fluorescent scaffold
- ester prodrugs as anti-poxvirus agents
- Trimethine cyanine dyes for sensing G-quadruplex formation
- Phospha-isosteres via Hundsdiecker-Barton iododecacarboxylation
- 2-Azetidinones via [2+2]-cycloaddition
Used for studying organic photosensitizers for application in dye-sensitized solar cells
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?