Merck
P40409
Sigma-Aldrich
Phthaloyl chloride
90%
Szinonimák:
Phthaloyl dichloride
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4-1,2-(COCl)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
203.02
Beilstein:
608200
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
90%
gőznyomás
30 mmHg ( 47 °C)
Minőségi szint
Teszt
90%
törésmutató
n20/D 1.568 (lit.)
bp
269-271 °C (lit.)
mp
6-12 °C (lit.)
sűrűség
1.409 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClC(=O)c1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-3-1-2-4-6(5)8(10)12/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Abdollah Salimi et al.
Analytical biochemistry, 466, 89-97 (2014-08-31)
Here, we describe the fabrication of an electrochemical immunoglobulin E (IgE) aptasensor using enzyme-linked aptamer in the sandwich assay method and thionine as redox probe. In this protocol, 5'-amine-terminated IgE aptamer and thionine were covalently attached on glassy carbon electrode
M Zhang et al.
Journal of microencapsulation, 12(4), 425-435 (1995-07-01)
Oil containing microcapsules were prepared by using phthaloyl dichloride as an oil-soluble monomer and diethylene triamine (DETA) as a water-soluble monomer. The diameter of the microcapsules decreased and their distribution became narrower and sharper as the emulsifying time was increased