Merck
M46802
Sigma-Aldrich
N-Methylformanilide
99%
Szinonimák:
N-Formyl-N-methylaniline, N-Methyl-N-phenylformamide
About This Item
Lineáris képlet:
HCON(CH3)C6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
135.16
Beilstein:
636496
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.561 (lit.)
bp
243-244 °C (lit.)
mp
8-13 °C (lit.)
sűrűség
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(C=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-9(7-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JIKUXBYRTXDNIY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
260.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
127 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mohamed Dribek et al.
Environmental science and pollution research international, 24(35), 27070-27076 (2014-08-12)
We demonstrated the use of a new organometallic nanoprobe for competitive surface-enhanced Raman scattering (SERS) immunoassay devoted to the detection of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) such as benzo[a]pyrene (BaP) in seawater. The nanoprobes are gold nanoparticles (GNPs) labeled by a
Jisheng Zhang et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(21), 9847-9859 (2015-05-06)
Utilization of dioxygen as the terminal oxidant at ambient temperature is always a challenge in redox chemistry, because it is hard to oxidize a stable redox metal ion like iron(III) to its high oxidation state to initialize the catalytic cycle.