Fontos dokumentumok
529249
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride
for peptide synthesis
Szinonimák:
2-Chloro-4,5-dihydro-1,3-dimethyl-1H-imidazolium chloride, DMC
About This Item
Javasolt termékek
product name
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride,
form
crystalline
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Coupling Reactions
mp
133-140 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
[Cl-].CN1CC[N+](C)=C1Cl
InChI
1S/C5H10ClN2.ClH/c1-7-3-4-8(2)5(7)6;/h3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AEBBXVHGVADBHA-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Tagged glucose as an intermediate in the synthesis of branched oligosaccharides
Fluorescent chemosensors
1,2-Diamines as inhibitors of co-activator associated arginine methyltransferase 1
Allosteric glucokinase activators
Reactant for synthesis of:
Organic azides from primary amines
Reagent for aza-Henry reactions
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
N-Acylimidazoles and carbonylimidazoles are reactive intermediates used for amino compound acylation, surpassing DCC as coupling reagents.