Fontos dokumentumok
196614
2,6-Difluoroaniline
≥97%
Szinonimák:
2,6-Difluorobenzenamine, 2,6-Difluorobenzeneamine, 2,6-Difluorophenylamine
Teszt
≥97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.508 (lit.)
bp
51-52 °C/15 mmHg (lit.)
sűrűség
1.199 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
Nc1c(F)cccc1F
InChI
1S/C6H5F2N/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ODUZJBKKYBQIBX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- N-2,6-difluorophenyl-5-methoxy-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-sulfonamide, herbicidal compound
- series of 2,6,9-trisubstituted purine inhibitors of p38α kinase
- substituted phenylthiomorpholine dioxide, an active pharmaceutical intermediate
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
123.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
51 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?