Merck
270237
Sigma-Aldrich
3,4-Difluoroaniline
99%
About This Item
Lineáris képlet:
F2C6H3NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
129.11
Beilstein:
971235
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.513 (lit.)
bp
77 °C/7 mmHg (lit.)
sűrűség
1.302 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
Nc1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C6H5F2N/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AXNUZKSSQHTNPZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3,4-Difluoroaniline (3,4-DFA) was degraded, under aerobic conditions, by Pseudomonas fluorescens.
Alkalmazás
3,4-Difluoroaniline was used in the synthesis of (3,4-disfluoro)phenylquione.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
185.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
85 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Vassili M Travkin et al.
Journal of environmental science and health. Part. B, Pesticides, food contaminants, and agricultural wastes, 38(2), 121-132 (2003-03-06)
3,4-Dichloro- and 3,4-difluoroanilines were degraded by Pseudomonas fluorescens 26-K under aerobic conditions. In the presence of glucose strain degraded 170 mg/L of 3,4-dichloroaniline (3,4-DCA) during 2-3 days. Increasing of toxicant concentration up to 250 mg/L led to degradation of 3,4-DCA
Yuan-zhi Song et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 73(1), 96-100 (2009-03-10)
A novel (3,4-disfluoro)phenylquione (2F-PQ) was synthesized through the reaction of 3,4-Difluoroaniline and 1,4-benzoquinone. Its structure was verified by (1)H NMR, FTIR and Raman spectra. The ground-state geometries were optimized by using density functional theory (DFT) at B3LYP/6-311G+(d,p), B3PW91/6-311G+(d,p) and MPB3PW91/6-311G+(d,p)