Fontos dokumentumok
275794
Tris(trimethylsilyl) phosphate
≥98%
Szinonimák:
Phosphoric acid tris(trimethylsilyl ester)
Teszt
≥98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.409 (lit.)
bp
228-229 °C/720 mmHg (lit.)
mp
3-4 °C (lit.)
sűrűség
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)OP(=O)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H27O4PSi3/c1-15(2,3)11-14(10,12-16(4,5)6)13-17(7,8)9/h1-9H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QJMMCGKXBZVAEI-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
55.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
13 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?