Fontos dokumentumok
333670
Tris(trimethylsilyl)phosphine
95%
Szinonimák:
(P(TMS)3), Tris(trimethylsilyl)phosphane
Teszt
95%
form
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
törésmutató
n20/D 1.502 (lit.)
bp
243-244 °C (lit.)
sűrűség
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(C)P([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H27PSi3/c1-11(2,3)10(12(4,5)6)13(7,8)9/h1-9H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OUMZKMRZMVDEOF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Indium phosphide (InP) and indium gallium phosphide (InGaP) nanocrystals, type III-V semiconductors.
- Chiral TMS-phospholane which can be further used to synthesize various bisphospholane ligands for asymmetric catalysis.
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.